1,10-Fenantrolina monohidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,10-Phenanthroline hydrate
OR2359-100G OR2359-250G OR2359-25G
APOSOR2359-100GEA 58 EUR
APOSOR2359-100G APOSOR2359-250G APOSOR2359-25G
1,10-Fenantrolina monohidrato
1,10-Fenantrolina monohidrato
Formula: C₁₂H₈N₂·1H₂O
MW: 198.22 g/mol
Pto. de fusión: 97…104 °C
Densidad: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149973
Núm. CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,07291