Ioduro de (metil)trifenilfosfonio 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyltriphenylphosphonium iodide
OR23590-500G
APOSOR23590-500GEA 120 EUR
APOSOR23590-500G
Ioduro de (metil)trifenilfosfonio 97%
Ioduro de (metil)trifenilfosfonio
Formula: C₁₉H₁₈IP
MW: 404,23 g/mol
Pto. de fusión: 185…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066175
Núm. CAS: 2065-66-9
UN: 3464
ADR: 6.1,III