1,10-Fenantrolina clorhidrato monohidrato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,10-Fenantrolina monoclorhidrato monohidrato
OR2360-100G OR2360-250G
APOSOR2360-100GEA 151 EUR
APOSOR2360-100G APOSOR2360-250G
1,10-Fenantrolina clorhidrato monohidrato 97%
1,10-Fenantrolina clorhidrato monohidrato
Formula: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Pto. de fusión: 224…225 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150061
Núm. CAS: 18851-33-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III