tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bredereck's reagent, 1-tert-Butoxy-N,N,N',N'-tetramethylmethylenenediamine, [(tert-butoxy)(dimethylamino)methyl]dimethylamine, tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
OR2361-100G OR2361-25G
APOSOR2361-100GEA 105 EUR
APOSOR2361-100G APOSOR2361-25G
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Formula: C₉H₂₂N₂O
MW: 174,288 g/mol
Pto. Ebullición: 50…55 °C/15mmHg
Densidad: 0,844 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00042858
Núm. CAS: 5815-08-7
EINECS: 227-383-9
UN: 1993
ADR: 3,III