2-Iodobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
OR23611-500G
APOSOR23611-500GEA 89.9 EUR
APOSOR23611-500G
2-Iodobenzoato de metilo 98%
2-Iodobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Pto. Ebullición: 148…150 °C/10mmHg
Densidad: 1,784 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016351
Núm. CAS: 610-97-9
EINECS: 210-243-6