6-Morpholino-3-pyridinamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Morpholinopyridin-3-amine, 5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridine
OR23613-1G OR23613-25G OR23613-5G
APOSOR23613-1GEA 89.9 EUR
APOSOR23613-1G APOSOR23613-25G APOSOR23613-5G
6-Morpholino-3-pyridinamine
6-Morpholino-3-pyridinamine
Formula: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,22 g/mol
Pto. de fusión: 126…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00119562
Núm. CAS: 52023-68-4
EINECS: 257-613-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III