Trichloroacrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3,3-Trichloroacrylic acid
OR23621-1G OR23621-250MG
APOSOR23621-1GEA 560 EUR
APOSOR23621-1G APOSOR23621-250MG
Trichloroacrylic acid
Trichloroacrylic acid
Formula: C₃HCl₃O₂
MW: 175.397 g/mol
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015455
Núm. CAS: 2257-35-4
EINECS: 218-856-0
UN: 3261
ADR: 8 II