Alcohol 2,6-dimetoxibencilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23632-1G OR23632-500MG
APOSOR23632-1GEA 120 EUR
APOSOR23632-1G APOSOR23632-500MG
Alcohol 2,6-dimetoxibencilico
Alcohol 2,6-dimetoxibencilico
Formula: C₉H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016862
Núm. CAS: 16700-55-3