4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23642-1G OR23642-250MG
APOSOR23642-1GEA 493 EUR
APOSOR23642-1G APOSOR23642-250MG
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene 95%
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene
Formula: C₇H₆ClNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052209
Núm. CAS: 70019-41-9