3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23646-10G OR23646-1G OR23646-5G
APOSOR23646-10GEA 105 EUR
APOSOR23646-10G APOSOR23646-1G APOSOR23646-5G
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Formula: C₇H₅NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052586
Núm. CAS: 33898-90-7