2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester
OR23647-100G OR23647-25G OR23647-10G
APOSOR23647-100GEA 415 EUR
APOSOR23647-100G APOSOR23647-25G APOSOR23647-10G
2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo
2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo
Formula: C₉H₉BrO₃
MW: 245.07 g/mol
Pto. Ebullición: 271 °C
Densidad: 1.52 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051594
Núm. CAS: 35450-36-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III