4-(Chloromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2365-25G OR2365-5G
APOSOR2365-25GEA 24.8 EUR
APOSOR2365-25G APOSOR2365-5G
4-(Chloromethyl)benzoic acid
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₂
Pto. de fusión: 201…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002568
Núm. CAS: 1642-81-5
EINECS: 216-697-1
UN: 3261
ADR: 8,II