4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23650-1G OR23650-5G
APOSOR23650-1GEA 111 EUR
APOSOR23650-1G APOSOR23650-5G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
Formula: C₄H₆N₄OS
MW: 158,18 g/mol
Pto. de fusión: 143…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052212
Núm. CAS: 75423-15-3