Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23656-1G OR23656-5G
APOSOR23656-1GEA 0 EUR
APOSOR23656-1G APOSOR23656-5G
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₃
Pto. Ebullición: 87…89 °C/2mmHg
Densidad: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052557
Núm. CAS: 17147-42-1