Cloruro de pentametilbencenosulfonilo, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Pentamethylbenzene-1-sulphonyl chloride, 2,3,4,5,6-Pentamethylbenzene-1-sulphonyl chloride, Pentamethylbenzenesulphonyl chloride
OR23675-100G OR23675-25G OR23675-5G
APOSOR23675-100GEA 741 EUR
APOSOR23675-100G APOSOR23675-25G APOSOR23675-5G
Cloruro de pentametilbencenosulfonilo, grado técnico
Cloruro de pentametilbencenosulfonilo
Formula: C₁₁H₁₅ClO₂S
MW: 246,76 g/mol
Pto. de fusión: 81…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014722
Núm. CAS: 52499-94-2
UN: 3261
ADR: 8,II