Pivaloylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleronitrile, Trimethylacetylacetonitrile
OR23696-100G OR23696-250G OR23696-25G
APOSOR23696-100GEA 34.8 EUR
APOSOR23696-100G APOSOR23696-250G APOSOR23696-25G
Pivaloylacetonitrile
Pivaloylacetonitrile
Formula: C₇H₁₁NO
MW: 125.17 g/mol
Pto. Ebullición: 125…126 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 66…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010208
Núm. CAS: 59997-51-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III