3,5-Diclorobenzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23753-100G OR23753-10G OR23753-5G
APOSOR23753-100GEA 81.2 EUR
APOSOR23753-100G APOSOR23753-10G APOSOR23753-5G
3,5-Diclorobenzonitrilo 97%
3,5-Diclorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Pto. de fusión: 64…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001800
Núm. CAS: 6575-00-4
EINECS: 229-495-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III