2,3-Diclorobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR23755-100G
OR23755-25G
OR23755-5G
APOSOR23755-100GEA
0
EUR
APOSOR23755-100G
APOSOR23755-25G
APOSOR23755-5G
2,3-Diclorobenzonitrilo
2,3-Diclorobenzonitrilo
Formula:
C₇H₃Cl₂N Pto. Ebullición: 114 °C/6mmHg Pto. de fusión: 60…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016372 Núm. CAS: 6574-97-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |