4,6-Dibromo-2,3-dicloroanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23757-100G OR23757-25G OR23757-500G
APOSOR23757-100GEA 244 EUR
APOSOR23757-100G APOSOR23757-25G APOSOR23757-500G
4,6-Dibromo-2,3-dicloroanilina
4,6-Dibromo-2,3-dicloroanilina
Formula: C₆H₃Br₂Cl₂N
Pto. de fusión: 96…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052815
Núm. CAS: 113571-15-6