4-Cloro-3-nitrobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
OR23758-100G
APOSOR23758-100GEA 68.3 EUR
APOSOR23758-100G
4-Cloro-3-nitrobenzonitrilo
4-Cloro-3-nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016987
Núm. CAS: 939-80-0