1-Bromo-3,3-dimetilbutanona 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-3,3-dimetil-2-butanona
OR23786-100G OR23786-10G OR23786-50G
APOSOR23786-100GEA 476 EUR
APOSOR23786-100G APOSOR23786-10G APOSOR23786-50G
1-Bromo-3,3-dimetilbutanona 97+%
1-Bromo-3,3-dimetilbutanona
Formula: C₆H₁₁BrO
MW: 179,06 g/mol
Pto. Ebullición: 189…192 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000206
Núm. CAS: 5469-26-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II