2,3-Dibromotiofeno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23788-25G OR23788-5G
APOSOR23788-25GEA 24.8 EUR
APOSOR23788-25G APOSOR23788-5G
2,3-Dibromotiofeno 98%
2,3-Dibromotiofeno
Formula: C₄H₂Br₂S
Pto. Ebullición: 214…216 °C
Densidad: 2,137 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005418
Núm. CAS: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN: 1993
ADR: 3,III