5-(Bromometil)-1,3-dibromobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,5-Dibromobenzyl bromide, 1,3-Dibromo-5-(bromomethyl)benzene, alpha,3,5-Tribromotoluene
OR23789-25G
APOSOR23789-25GEA 59.6 EUR
APOSOR23789-25G
5-(Bromometil)-1,3-dibromobenceno 98%
5-(Bromometil)-1,3-dibromobenceno
Formula: C₇H₅Br₃
MW: 328,83 g/mol
Pto. Ebullición: 169 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052415
Núm. CAS: 56908-88-4
UN: 3261
ADR: 8,II