2,4,6-Trimethylheptane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2379-1G OR2379-250MG
APOSOR2379-1GEA 480 EUR
APOSOR2379-1G APOSOR2379-250MG
2,4,6-Trimethylheptane
2,4,6-Trimethylheptane
Formula: C₁₀H₂₂
Pto. Ebullición: 144…147 °C
Densidad: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2613-61-8
UN: 3295
ADR: 3,III