Cloruro de 4,5-dibromotiofeno-2-sulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23790-1G OR23790-5G
APOSOR23790-1GEA 58 EUR
APOSOR23790-1G APOSOR23790-5G
Cloruro de 4,5-dibromotiofeno-2-sulfonilo
Cloruro de 4,5-dibromotiofeno-2-sulfonilo
Formula: C₄HBr₂ClO₂S₂
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041439
Núm. CAS: 81606-31-7
UN: 3261
ADR: 8,II