1-tert-Butyl-1H-pyrrole
Proveedor: Apollo Scientific
OR23801-1G OR23801-250MG OR23801-500MG OR23801-5G
APOSOR23801-1GEA 258 EUR
APOSOR23801-1G APOSOR23801-250MG APOSOR23801-500MG APOSOR23801-5G
1-tert-Butyl-1H-pyrrole
1-tert-Butyl-1H-pyrrole
Formula: C₈H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015558
Núm. CAS: 24764-40-7