4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23830-1G OR23830-5G
APOSOR23830-1GEA 368 EUR
APOSOR23830-1G APOSOR23830-5G
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅Cl₂N
Pto. Ebullición: 273…276 °C
Pto. de fusión: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045606
Núm. CAS: 74231-65-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III