4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23833-1G OR23833-5G
APOSOR23833-1GEA 72.5 EUR
APOSOR23833-1G APOSOR23833-5G
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
Formula: C₄H₈N₄
Pto. de fusión: 196…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051647
Núm. CAS: 3530-15-2