ω-Bromo-2-nitroacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(2-nitrofenil)etan-1-ona, Bromometil-o-nitrofenilcetona, α-Bromo-2-nitroacetofenona, 2-Bromo-2'-nitroacetofenona
OR2385-1G OR2385-25G OR2385-5G
APOSOR2385-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2385-1G APOSOR2385-25G APOSOR2385-5G
ω-Bromo-2-nitroacetofenona
ω-Bromo-2-nitroacetofenona
Formula: C₈H₆BrNO₃
MW: 244.04 g/mol
Pto. de fusión: 53…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010294
Núm. CAS: 6851-99-6
UN: 3261
ADR: 8 II