3,5-Di-terc-butilanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2387-1G OR2387-5G
APOSOR2387-1GEA 71.2 EUR
APOSOR2387-1G APOSOR2387-5G
3,5-Di-terc-butilanilina
3,5-Di-terc-butilanilina
Formula: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Pto. de fusión: 54…57 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134096
Núm. CAS: 2380-36-1