4-Imidazol-1-yl-phenylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2388-5G OR2388-25G
APOSOR2388-5GEA 0 EUR
APOSOR2388-5G APOSOR2388-25G
4-Imidazol-1-yl-phenylamine
4-Imidazol-1-yl-phenylamine
Formula: C₉H₉N₃
Pto. de fusión: 143…147 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01074865
Núm. CAS: 2221-00-3