Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate, Ethyl 2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
OR23897-1G OR23897-5G
APOSOR23897-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23897-1G APOSOR23897-5G
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Formula: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00087563
Núm. CAS: 51145-57-4