Ethyl-2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
OR23898-1G
APOSOR23898-1GEA 39.3 EUR
APOSOR23898-1G
Ethyl-2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₁₁N₃O₂
MW: 181,2 g/mol
Pto. de fusión: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052622
Núm. CAS: 81633-29-6