Ácido 4-fenilbutírico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR2390-100G
OR2390-25G
OR2390-500G
APOSOR2390-100GEA
94.4
EUR
APOSOR2390-100G
APOSOR2390-25G
APOSOR2390-500G
Ácido 4-fenilbutírico 98%
Ácido 4-fenilbutírico
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 165 °C/10mmHg Pto. de fusión: 49…53 °C Pto. de inflamación: >113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004403 Núm. CAS: 1821-12-1 EINECS: 217-341-8 |