Furan-2-carbothioamide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR23914-1G
OR23914-250MG
OR23914-500MG
OR23914-2.5G
OR23914-5G
APOSOR23914-1GEA
119
EUR
APOSOR23914-1G
APOSOR23914-250MG
APOSOR23914-500MG
APOSOR23914-2.5G
APOSOR23914-5G
Furan-2-carbothioamide
Furan-2-carbothioamide
Formula:
C₅H₅NOS Pto. de fusión: 130…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01935200 Núm. CAS: 17572-09-7 |