4,4'-Diclorobenzhidrol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2394-100G OR2394-25G
APOSOR2394-100GEA 0 EUR
APOSOR2394-100G APOSOR2394-25G
4,4'-Diclorobenzhidrol
4,4'-Diclorobenzhidrol
Formula: C₁₃H₁₀Cl₂O
Pto. de fusión: 91…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000629
Núm. CAS: 90-97-1