1,4-Dimetoxinaftaleno 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23941-25G OR23941-5G
APOSOR23941-25GEA 0 EUR
APOSOR23941-25G APOSOR23941-5G
1,4-Dimetoxinaftaleno 96%
1,4-Dimetoxinaftaleno
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Pto. de fusión: 84…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052378
Núm. CAS: 10075-62-4
EINECS: 233-209-2