(2-Methyl-3-furyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Hydroxymethyl)-2-methylfuran
OR23944-1G OR23944-500MG
APOSOR23944-1GEA 106 EUR
APOSOR23944-1G APOSOR23944-500MG
(2-Methyl-3-furyl)methanol
(2-Methyl-3-furyl)methanol
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Pto. Ebullición: 76…78 °C/11mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052572
Núm. CAS: 5554-99-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III