2-Propynylurea
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23964-1G OR23964-5G
APOSOR23964-1GEA 77 EUR
APOSOR23964-1G APOSOR23964-5G
2-Propynylurea
2-Propynylurea
Formula: C₄H₆N₂O
Pto. de fusión: 130…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052817
Núm. CAS: 5221-62-5