4-Cloroestireno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2398-100G OR2398-1KG OR2398-250G
APOSOR2398-100GEA 72.5 EUR
APOSOR2398-100G APOSOR2398-1KG APOSOR2398-250G
4-Cloroestireno
4-Cloroestireno
Formula: C₈H₇Cl
Pto. Ebullición: 192 °C
Pto. de fusión: –16 °C
Densidad: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000632
Núm. CAS: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8