5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23983-1G OR23983-250MG OR23983-500MG OR23983-2.5G
APOSOR23983-1GEA 314 EUR
APOSOR23983-1G APOSOR23983-250MG APOSOR23983-500MG APOSOR23983-2.5G
5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(2,4-Dichlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formula: C₁₂H₁₀Cl₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00104795
Núm. CAS: 55579-70-9