Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
OR23984-100G OR23984-25G OR23984-5G
APOSOR23984-100GEA 331 EUR
APOSOR23984-100G APOSOR23984-25G APOSOR23984-5G
Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo 97%
Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167.59 g/mol
Pto. Ebullición: 107 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 20…24 °C
Densidad: 1.224 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013858
Núm. CAS: 28479-22-3
EINECS: 249-050-7
UN: 2236
ADR: 6.1 II