5-(4-Methylphenyl)cyclohexane-1,3-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(p-Tolyl)cyclohexane-1,3-dione
OR23987-1G OR23987-250MG OR23987-2.5G OR23987-5G
APOSOR23987-1GEA 366 EUR
APOSOR23987-1G APOSOR23987-250MG APOSOR23987-2.5G APOSOR23987-5G
5-(4-Methylphenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(4-Methylphenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formula: C₁₃H₁₄O₂
MW: 202,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00111717
Núm. CAS: 61888-37-7