2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23993-1G OR23993-250MG OR23993-5G
APOSOR23993-1GEA 231 EUR
APOSOR23993-1G APOSOR23993-250MG APOSOR23993-5G
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₄Cl₃NO₄S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570024
Núm. CAS: 59768-12-6
UN: 3261
ADR: 8,III