Bromuro de (1-propil)trifenilfosfonio 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Triphenyl(propyl)phosphonium bromide, Triphenylpropylphosphonium bromide
OR23996-25G OR23996-5G
APOSOR23996-25GEA 36.4 EUR
APOSOR23996-25G APOSOR23996-5G
Bromuro de (1-propil)trifenilfosfonio 99%
Bromuro de (1-propil)trifenilfosfonio
Formula: C₂₁H₂₂BrP
MW: 385.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011843
Núm. CAS: 6228-47-3