2,2'-Ditiodipiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24005-100G OR24005-25G OR24005-5G
APOSOR24005-100GEA 108 EUR
APOSOR24005-100G APOSOR24005-25G APOSOR24005-5G
2,2'-Ditiodipiridina
2,2'-Ditiodipiridina
Formula: C₁₀H₈N₂S₂
Pto. de fusión: 56…58 °C
Pto. de inflamación: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006287
Núm. CAS: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1