4-Acetoxiindol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Indolyl acetate
OR2401-100G OR2401-5G OR2401-25G
APOSOR2401-100GEA 729 EUR
APOSOR2401-100G APOSOR2401-5G APOSOR2401-25G
4-Acetoxiindol 98%
4-Acetoxiindol
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010678
Núm. CAS: 5585-96-6