4-(3-Clorofenil)but-3-en-2-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24012-25G OR24012-5G
APOSOR24012-25GEA 0 EUR
APOSOR24012-25G APOSOR24012-5G
4-(3-Clorofenil)but-3-en-2-ona
4-(3-Clorofenil)but-3-en-2-ona
Formula: C₁₀H₉ClO
Pto. Ebullición: 123…125 °C/1mmHg
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052851
Núm. CAS: 20766-36-3