5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR24019-10G OR24019-5G
APOSOR24019-10GEA 171 EUR
APOSOR24019-10G APOSOR24019-5G
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅ClO₅S
MW: 236.63 g/mol
Pto. de fusión: 168…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052974
Núm. CAS: 17243-13-9
UN: 3261
ADR: 8 III