2,6-Dimetoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24023-25G OR24023-100G
APOSOR24023-25GEA 0 EUR
APOSOR24023-25G APOSOR24023-100G
2,6-Dimetoxibenzaldehído 98%
2,6-Dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 285 °C
Pto. de fusión: 96…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010862
Núm. CAS: 3392-97-0